Läs mer
2-(Ethoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11373236
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11373236
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12569.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99960-09-5
Molekylformel C10H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 207.247
MDL-nummer MFCD00041063
InChI-nyckel TYEPWLJHQLYWSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-ethoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatobenzoic acid ethyl ester, 2-isothiocyanato-benzoic acid ethyl ester, acmc-20aon5, #, 2-ethoxycarbonylphenylisothiocyanate, ethyl 2-isothiocyanatobenzoate, isothiocyanatobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-isothiocyanato-,ethyl ester
PubChem CID 523235
IUPAC-namn ethyl 2-isothiocyanatobenzoate
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Ethoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Densitet 1.201
Kokpunkt 144°C to 145°C (8 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.616
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 3267738
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 207.25
Procent renhet ≥98%