Läs mer
2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid, 97%
Produktkod. 11925871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11925871 25 g 25g
11915871 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11925871 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393830250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 380430-53-5 | C9H11BO4 | 193.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 380430-53-5
Molekylformel C9H11BO4
Molekylvikt (g/mol) 193.99
MDL-nummer MFCD02179453
InChI-nyckel QZKVVOXAEBCLPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 2-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, o-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 2-carbethoxyphenylboronic acid, ethyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, ethyl 2-boronobenzoate, 2-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2773405
IUPAC-namn (2-ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
Smältpunkt 137.0°C to 138.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 193.99
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.