Läs mer
2-Etoxykarbonylfenylboronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid |
| CAS | 380430-53-5 |
| Molekylformel | C9H11BO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccccc1B(O)O |
| IUPAC-namn | (2-etoxykarbonylfenyl) borsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.99 |
| Formel vikt | 194.075 |