Learn More
2-Ethoxycyclohexanone, 98%
Product Code. 11426550
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11426550
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27613.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 33371-97-0 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33371-97-0
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.20
MDL-nummer MFCD00015377
InChI-nyckel WBPWDGRYHFQTRC-QMMMGPOBSA-N
Synonym 2-ethoxycyclohexanone, ethoxycyclohexanone, 2-ethoxy-cyclohexanone, acmc-1ai48
PubChem CID 2733330
LEDER CCO[C@H]1CCCCC1=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxycyclohexanone
Densitet 1.002
Kokpunkt 85°C (15 mmHg)
Flampunkt 54°C (129°F)
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1224
IUPAC-namn 2-ethoxycyclohexan-1-one
Formel vikt 142.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.