Läs mer
2-Etoxyetanol, reagenskvalitet, 99 %, Solstice
Produktkod. 15611200
Change view
Kvantitet:
25 L
Förpackningsstorlek:
25 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15611200 25 L 25 L
1 options
Produktkod. 15611200 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 12808225L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11445.00 SEK
    9537.57 SEK / 25 L
    Save 1907.43 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxyethanol
CAS 110-80-5
Densitet 0,93 g/ml vid 25 °C
Explosionsgräns 0.14
Flampunkt 42 °C (107,6 °F)
Tändpunkt 460 °F
Molekylformel C4H10O2
Linjär formel C2H5OCH2CH2OH
MDL-nummer MFCD00002869
Kvantitet 25 L
UN-nummer UN1171
Beilstein 1098271
Synonym cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
InChI-nyckel ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCCO
IUPAC-namn 2-etoxietanol
Molekylvikt (g/mol) 90.12
PubChem CID 8076
Ångdensitet 3.1 (vs luft)
ChEBI CHEBI:46788
Formel vikt 90,12 g/mol
Ångtryck 3,8 mmHg (20 °C)
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus