Läs mer
2-Ethoxyethanol, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Produktkod. 15602770
Change view
Kvantitet:
2 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15602770 2 L 2 L
15692760 2 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15602770 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 2563742L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 110-80-5
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
MDL-nummer MFCD00002869
InChI-nyckel ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
IUPAC-namn 2-ethoxyethan-1-ol
LEDER CCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxyethanol
Densitet 0.93g/mL at 25°C
Explosionsgräns 0.14
Flampunkt 42°C (107.6°F)
Tändpunkt 460°F
Linjär formel C2H5OCH2CH2OH
Kvantitet 2 L
UN-nummer UN1171
Beilstein 1098271
Ångdensitet 3.1 (vs air)
Formel vikt 90.12g/mol
Ångtryck 3.8mmHg (20°C)
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Sprectrophotometric