Learn More
2-etoxietanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11463127
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Unit Size:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11463127 500 mL 500ml
11473127 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11463127 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16100.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Ett allmänt använt lösningsmedel för nitrocellulosa och färgämnen2-etoxietanol används ofta som lackborttagningsmedel och avfettningslösning. Det är ett lösningsmedel som används för nitrocellulosa. Det används som en komponent för färgämnen, bläck, rengöringsmedel, hartser, färger, avfärgningslösning för lipoproteiner på polyakrylamidgeler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Ett flitigt använt lösningsmedel för nitrocellulosa och färgämnen2-etoxietanol används ofta som lackborttagningsmedel och avfettningslösning. Det är ett lösningsmedel som används för nitrocellulosa. Det används som en komponent för färgämnen, bläck, rengöringsmedel, hartser, färger, avfärgningslösning för lipoproteiner på polyakrylamidgeler.
Löslighet
Blandbar med vatten, aceton, etylacetat, bensen, koltetraklorid, dietyleter, metanol, kolväten och etanol.
Noter
Inkompatibel med starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel, aluminium, alkalier och koppar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-80-5
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
MDL-nummer MFCD00002869
InChI-nyckel ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
IUPAC-namn 2-etoxietan-1-ol
LEDER CCOCCO
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxyethanol
Smältpunkt -90°C
Densitet 0.931
Kokpunkt 134°C to 135°C
Flampunkt 44°C (111°F)
Odör Ether-like
Linjär formel CH3CH2OCH2CH2OH
Brytningsindex 1.4085
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1171
Beilstein 1098271
Merck Index 14,3750
Löslighetsinformation Miscible with water,acetone,ethyl acetate,benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether,methanol,hydrocarbons and ethanol.
Formel vikt 90.12
Procent renhet 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-etoxietanol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.