Läs mer
2-etoxietanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11473127
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473127 2500 mL 2500ml
11463127 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11473127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16100.0F
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 110-80-5 | Molekylformel: C4H10O2 | Molekylvikt: 90,12 g/mol
Ett allmänt använt lösningsmedel för nitrocellulosa och färgämnen2-etoxietanol används i stor utsträckning som lackborttagare och avfettningslösning. Det är ett lösningsmedel som används för nitrocellulosa. Det används som komponent i färgämnen, bläck, rengöringsmedel, hartser, färger, avfärgningslösning för lipoproteiner på polyakrylamidgeler.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Ett allmänt använt lösningsmedel för nitrocellulosa och färgämnen2-etoxietanol används i stor utsträckning som lackborttagare och avfettningslösning. Det är ett lösningsmedel som används för nitrocellulosa. Det används som komponent i färgämnen, bläck, rengöringsmedel, hartser, färger, avfärgningslösning för lipoproteiner på polyakrylamidgeler.
Löslighet
Blandbar med vatten, aceton, etylacetat, bensen, koltetraklorid, dietyleter, metanol, kolväten och etanol.
Anteckningar
Oförenlig med starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel, aluminium, alkalier och koppar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-80-5
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
MDL-nummer MFCD00002869
InChI-nyckel ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
IUPAC-namn 2-etoxietan-1-ol
LEDER CCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxyethanol
Smältpunkt -90 °C
Densitet 0.931
Kokpunkt 134 °C till 135 °C
Flampunkt 44 °C (111 °F)
Odör Eterliknande
Linjär formel CH3CH2OCH2CH2OH
Brytningsindex 1.4085
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1171
Beilstein 1098271
Merck Index 14,3750
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, aceton, etylacetat, bensen, koltetraklorid, dietyleter, metanol, kolväten och etanol.
Formel vikt 90.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-etoxietanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.