Läs mer
2-Ethoxyethanol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 11498233 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11498233 500 mL Amber glass bottle 500ml
1 options
Produktkod. 11498233 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0751/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 110-80-5
Smältpunkt -100°C
Färg Colorless
pH 7
Kokpunkt 135°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C4H10O2
MDL-nummer MFCD00002869
Kvantitet 500 mL
Synonym cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
InChI-nyckel ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCCO
IUPAC-namn 2-ethoxyethanol
Molekylvikt (g/mol) 90.12
PubChem CID 8076
Ångdensitet 3.1
ChEBI CHEBI:46788
Formel vikt 90.12g/mol
Ångtryck 5mbar at 20°C
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Ethoxyethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .