Läs mer
2-etoxietanol, extra ren, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10191800 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10191800 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10518040 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10111760 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10191800 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0750/15
Kemiska identifierare
CAS 110-80-5
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
MDL-nummer MFCD00002869
InChI-nyckel ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
IUPAC-namn 2-etoxietanol
LEDER CCOCCO
Specifikationer
Smältpunkt -100°C
Färg Färglös
pH 7
Kokpunkt 135°C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 L
Ångdensitet 3.1
Formel vikt 90.12g/mol
Ångtryck 5mbar at 20°C
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Ethoxyethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .