Läs mer
2-etoxietanol, reagenskvalitet, 99 %, Honeywell™
Produktkod. 15601200 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Produktkod. 15601200
Brand: Honeywell Research Chemicals 1280822.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-80-5
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
MDL-nummer MFCD00002869
InChI-nyckel ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
LEDER CCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxyethanol
Namnnotering Reagent Grade, 99%
CAS Max % 100.0000%
Smältpunkt -90°C (literature)
Densitet 0.93 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 136°C
Flampunkt 40°C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FeCl3
Kvantitet 2.5 L
UN-nummer UN1171
Beilstein 1098271
IUPAC-namn 2-etoxietanol
Formel vikt 90.12
Procent renhet >98.5%
Kvalitet Reagens