Läs mer
2-Ethoxyethanol (Stabilised), Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15878430
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15878430 2.5 L 2.5 L
15806270 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15878430 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8008572500
 Begränsad artikel
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-80-5
Kvalitet Research
Molekylformel C2H5OCH2CH2OH
Molekylvikt (g/mol) 90.12
Specifikationer
Smältpunkt −90°C (Lit.)
Densitet 0.93 g/mL at 25°C
Kokpunkt 135°C
MDL-nummer MFCD00002869
Kvantitet 2.5 L
Synonym 2-Ethoxyethanol, Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether, 2-Ethoxyethanol, Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether