Läs mer
2-Ethoxyethanol (Stabilised), Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | −90°C (Lit.) |
| Densitet | 0.93 g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 135°C |
| MDL-nummer | MFCD00002869 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Synonym | 2-Ethoxyethanol, Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether, 2-Ethoxyethanol, Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether |