Learn More
2-Etoxietanol, TRC
Product Code. 30138127
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30138127 5 mL
30005948 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30138127 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE6782655ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-80-5
Molekylformel C4 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
Synonym 2-Ethoxyethanol, Ethanol, 2-ethoxy-, 2-Ethoxyethanol, 2-Ethoxyethan-1-ol, 2-Ethoxyethyl alcohol, Bikanol E 1, Cellosolve, Dowanol EE, Ektasolve EE, Emkanol, Ethoxyethanol, Ethyl 2-hydroxyethyl ether, Ethyl Cellosolve, Ethylene glycol ethyl ether, Ethylene glycol monoethyl ether, Glycol monoethyl ether, Monoethylene glycol ethyl ether, NSC 8837, Oxitol, Poly-Solv EE, Seahosol MG, Shihozoru MG, Solvid, β-Ethoxyethanol
IUPAC-namn 2-etoxietanol
LEDER CCOCCO
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxyethanol
Kvantitet 5 mL
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Formel vikt 90.0681