Läs mer
2-Ethoxyethyl Acetate, 98+%, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10111810 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10111810 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.5 L
1 options
Produktkod. 10111810 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0800/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 111-15-9
Smältpunkt -61°C
Färg Yellow
Kokpunkt 156°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C6H12O3
MDL-nummer MFCD00009251
Kvantitet 2.5 L
Synonym ethylene glycol monoethyl ether acetate, cellosolve acetate, oxitol acetate, ethoxyethyl acetate, oxytol acetate, ethylglycol acetate, ethyl cellosolve acetate, 1-acetoxy-2-ethoxyethane, ethylglykolacetat, octan etoksyetylu
InChI-nyckel SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCCOC(C)=O
IUPAC-namn 2-ethoxyethyl acetate
Molekylvikt (g/mol) 132.16
PubChem CID 8095
Formel vikt 132.16g/mol
Fysisk form Liquid