Läs mer
2-Ethoxyethyl acetate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11420224
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420224 500 mL 500ml
11430224 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420224 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13639.AP
Request Bulk or Custom Format
2-etoxietylacetat används som ett lösningsmedelslösande harts, läder, bläck, för formulering av färger, lacker och fernissor för industriellt bruk. Den används också för att studera fältutvärderingen av ett passivt märke för mätning av 2-etoxietylacetat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Ethoxyethyl acetate används som ett lösningsmedelslösande harts, läder, bläck, för formulering av färger, lacker och fernissor för industriellt bruk. Den används också för att studera fältutvärderingen av ett passivt märke för mätning av 2-etoxietylacetat.
Löslighet
Lösligt i vatten (230g/L).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-15-9
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00009251
InChI-nyckel SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol monoethyl ether acetate, cellosolve acetate, oxitol acetate, ethoxyethyl acetate, oxytol acetate, ethylglycol acetate, ethyl cellosolve acetate, 1-acetoxy-2-ethoxyethane, ethylglykolacetat, octan etoksyetylu
PubChem CID 8095
IUPAC-namn 2-etoxietylacetat
LEDER CCOCCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxyethyl acetate
Smältpunkt -62°C
Densitet 0.975
Kokpunkt 155°C to 157°C
Flampunkt 52°C (126°F)
Odör Fruit-like
Linjär formel CH3CO2CH2CH2OCH2CH3
Brytningsindex 1.407
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1172
Beilstein 1748677
Merck Index 14,3751
Löslighetsinformation Soluble in water(230g/L).
Formel vikt 132.16
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.