Läs mer
2-Etoxyetylacetat, TRC
Produktkod. 30377552
Change view
Kvantitet:
25 mL
Produktkod. Kvantitet
30377552 25 mL
1 options
Produktkod. 30377552 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE67826025ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic acid-2-ethoxyethyl ester
CAS 111-15-9
Molekylformel C6 H12 O3
Kvantitet 25 mL
Synonym Ethanol, 2-ethoxy-, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 1-Acetoxy-2-ethoxyethane, 2-Ethoxyethanol acetate, 2-Ethoxyethyl acetate, 2-Ethyloxyethyl acetate, Cellosolve acetate, Ethyl cellosolve acetate, Ethyl glycol acetate, Ethylene glycol acetate monoethyl ether, Ethylene glycol ethyl ether acetate, Ethylene glycol monoethyl ether acetate, Ethylene glycol monoethyl ether monoacetate, Glycol monoethyl ether acetate, NSC 8658, O-Ethylglycol acetate, Oxitol acetate, Poly-Solv EE acetate, β-Ethoxyethyl acetate
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
LEDER CCOCCOC(=O)C
IUPAC-namn 2-etoxietylacetat
Molekylvikt (g/mol) 132.16
Formel vikt 132.0786