Läs mer
(2-ethoxyethyl)hydrazine xHCl salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-ethoxyethyl)hydrazine xHCl salt |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N2O.2ClH/c1-2-7-4-3-6-5;;/h6H,2-5H2,1H3;2*1H |
| Formel vikt | 176.0483 |