missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Ethoxyethyl Methacrylate (stabilized with MEHQ), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethoxyethyl Methacrylate |
| CAS | 2370-63-0 |
| Molekylformel | C8H14O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-4-10-5-6-11-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3 |
| LEDER | CCOCCOC(=O)C(=C)C |
| IUPAC-namn | 2-ethoxyethyl 2-methylprop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.19 |
| Formel vikt | 158.0943 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?