Läs mer
2-Ethoxyhexa-3,5-diene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethoxyhexa-3,5-diene |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-4-6-7-8(3)9-5-2/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3/b7-6+ |
| Formel vikt | 126.1045 |