Läs mer
2-(Ethoxymethyl)furan, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15505966 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15505966 1 g 1g
15515966 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15505966 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457360010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6270-56-0
Molekylformel C7H10O2
Molekylvikt (g/mol) 126.16
InChI-nyckel BHGBNDNKYPEAAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxymethyl furan, ethyl furfuryl ether, furan, 2-ethoxymethyl, furfuryl ethyl ether, 2-furfuryl ethyl ether, unii-9y4ozi563u, ethylfurfuryl ether, 2-ethoxymethyl-furan, furan,2-ethoxymethyl
PubChem CID 80455
IUPAC-namn 2-(ethoxymethyl)furan
LEDER CCOCC1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Ethoxymethyl)furan
Kokpunkt 150.0°C
Flampunkt 41°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 126.16
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Ethoxymethyl)furan, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.