Läs mer
2-(Ethoxymethyl)furan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Ethoxymethyl)furan |
| CAS | 6270-56-0 |
| Molekylformel | C7H10O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O2/c1-2-8-6-7-4-3-5-9-7/h3-5H,2,6H2,1H3 |
| LEDER | CCOCc1occc1 |
| IUPAC-namn | 2-(ethoxymethyl)furan |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vikt | 126.0681 |