Läs mer
2-Ethoxynaphthalene, 99%
Produktkod. 11420947
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420947 500 g 500g
11339629 25 g 25g
11410947 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23327.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 93-18-5 | C12H12O | 172.227 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-18-5
Molekylformel C12H12O
Molekylvikt (g/mol) 172.227
MDL-nummer MFCD00016808
InChI-nyckel GUMOJENFFHZAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromelia, naphthalene, 2-ethoxy, neroline, nerolin new, nerolin ii, ethyl 2-naphthyl ether, 2-naphthol ethyl ether, bromelia compound, beta-naphthyl ethyl ether, ethyl beta-naphthyl ether
PubChem CID 7129
IUPAC-namn 2-etoxinaftalen
LEDER CCOC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxynaphthalene
Smältpunkt 35°C to 37°C
Kokpunkt 282°C
Flampunkt 134°C (273°F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 2042397
Merck Index 14,3752
Formel vikt 172.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.