Läs mer
2-Etoxynaftosyra, Mikromol™
Beskrivning
2-etoxynaftosyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethoxynaphthoic Acid |
| CAS | 2224-00-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Ethoxynaphthoic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H12 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Ethoxynaphthoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15) |
| LEDER | CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-etoxisenaftalen-1-karboxylsyra |
| Visa mer |