Läs mer
2-Etoxynaftosyra, Mikromol™
Produktkod. 30052219
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052219 25 mg
30049575 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052219 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0392.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-etoxynaftosyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxynaphthoic Acid
CAS 2224-00-2
Analyt- eller komponentnamn 2-Ethoxynaphthoic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H12 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Ethoxynaphthoic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H12O3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15)
LEDER CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)O
IUPAC-namn 2-etoxisenaftalen-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 216.23
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 216,0786 g/mol