Läs mer
2-Ethoxyphenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10151192 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10151192 5 g Glasflaska 5g
10571882 100 g Glasflaska 100g
10763413 500 g Glasflaska 500g
10539213 2.5 kg Glass bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10151192 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 370030050
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-71-3
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00002187
InChI-nyckel MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-ethoxyphenol, phenol, 2-ethoxy, guaethol, guethol, 2-ethyloxyphenol, guaiethol, pyrocatechol monoethyl ether, catechol monoethyl ether, phenol, o-ethoxy, unii-878iw8p9pw
PubChem CID 66755
IUPAC-namn 2-etoxifenol
LEDER CCOC1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxyphenol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 20.0°C to 25.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0900g/mL, 1.09
Kokpunkt 216.0°C to 217.0°C
Flampunkt 91°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5OC6H4OH
Brytningsindex 1.5280 to 1.5300
Kvantitet 5 g
Formel vikt 138.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Ethoxyphenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.