Läs mer
2-Etoxyfenol, Mikromol™
Produktkod. 17981516
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17981516 100 mg
1 options
Produktkod. 17981516 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0938.130100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Etoxyfenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxyphenol
CAS 94-71-3
Analyt- eller komponentnamn 2-Ethoxyphenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H10 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Phenol, 2-ethoxy-, Phenol, o-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxyphenol, 1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Catechol monoethyl ether, Guaethol, Guethol, NSC 1809, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
LEDER CCOc1ccccc1O
IUPAC-namn 2-etoxyfenol
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 138,0681 g/mol