Läs mer
2-Etoxyfenol, TRC
Produktkod. 30374544
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30374544 25 g
1 options
Produktkod. 30374544 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE70007525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxyphenol
CAS 94-71-3
Molekylformel C8 H10 O2
Kvantitet 25 g
Synonym Phenol, 2-ethoxy-, Phenol, o-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxyphenol, 1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Catechol monoethyl ether, Guaethol, Guethol, NSC 1809, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
LEDER CCOc1ccccc1O
IUPAC-namn 2-etoxyfenol
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Formel vikt 138.0681