Läs mer
2-Etoxyfenylisocyanat, 97 %
Produktkod. 11387676
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387676 5 g 5g
11397676 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11299.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5395-71-1 | C9H9NO2 | 163,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5395-71-1
Molekylformel C9H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 163.18
MDL-nummer MFCD00002007
InChI-nyckel BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxyphenyl isocyanate, o-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-2-isocyanato, isocyanic acid, o-ethoxyphenyl ester, 2-ethoxyphenylisocyanate, 2-ethoxybenzenisocyanate, acmc-20anwp, ethoxyphenyl isocyanate, 2-ethoxy phenyl isocyanate, #
PubChem CID 79374
IUPAC-namn 1-etoxi-2-isocyanatbensen
LEDER CCOC1=CC=CC=C1N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethoxyphenyl isocyanate
Densitet 1.105
Kokpunkt 119 °C till 120 °C (20 mmHg)
Flampunkt 102 °C (215 °F)
Brytningsindex 1.527
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 1102956
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 163.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.