Läs mer
2-Ethoxypropene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethoxypropene |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-4-6-5(2)3/h2,4H2,1,3H3 |
| Formel vikt | 86.0732 |