missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Ethoxypyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethoxypyridine |
| CAS | 14529-53-4 |
| Molekylformel | C7H9NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-2-9-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | 2-ethoxypyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.15 |
| Formel vikt | 123.0684 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?