Läs mer
2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione, 98%
Produktkod. 11479736
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479736 25 g 25g
11469736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20254.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 823-36-9 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 823-36-9
Molekylformel C7H10O2
Molekylvikt (g/mol) 126.155
MDL-nummer MFCD00044191
InChI-nyckel YDFBIBUYOUFJMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentanedione, 2-ethyl, unii-91a82te3os, acmc-209poa, 2-ethyl-cyclopentan-1,3-dione, 2-ethyl-cyclopentane-1,3-dione
PubChem CID 69978
IUPAC-namn 2-etylcyklopentan-1,3-dion
LEDER CCC1C(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione
Smältpunkt 168 °C till 170 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1860068
Formel vikt 126.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.