Läs mer
2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione, 98%
Produktkod. p-7024974
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11469736
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20254.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 823-36-9 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 823-36-9
Molekylformel C7H10O2
Molekylvikt (g/mol) 126.155
MDL-nummer MFCD00044191
InChI-nyckel YDFBIBUYOUFJMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentanedione, 2-ethyl, unii-91a82te3os, acmc-209poa, 2-ethyl-cyclopentan-1,3-dione, 2-ethyl-cyclopentane-1,3-dione
PubChem CID 69978
IUPAC-namn 2-etylcyklopentan-1,3-dion
LEDER CCC1C(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione
Smältpunkt 168 °C till 170 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1860068
Formel vikt 126.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.