Läs mer
2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione |
| CAS | 823-36-9 |
| Molekylformel | C7 H10 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O2/c1-2-5-6(8)3-4-7(5)9/h5H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCC1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC-namn | 2-ethylcyclopentane-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.153 |
| Formel vikt | 126.068 |