Läs mer
2-Ethyl-1,3-hexanediol, TRC
Produktkod. 30381238
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30381238 500 g
1 options
Produktkod. 30381238 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE918768500G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-1,3-hexandiol
CAS 94-96-2
Molekylformel C8 H18 O2
Kvantitet 500 g
Synonym 1,3-Hexanediol, 2-ethyl-, 2-Ethyl-1,3-hexanediol, 2-Ethyl-1,3-hexylene glycol, 2-Ethyl-3-propyl-1,3-propanediol, 2-Ethylhexanediol, 3-Hydroxymethyl-n-heptan-4-ol, 6-12, Diol-Kyowa 8, Ethohexadiol, NSC 3881, Octylene glycol, Repellent 612, Rutgers 612
InChI formel InChI=1S/C8H18O2/c1-3-5-8(10)7(4-2)6-9/h7-10H,3-6H2,1-2H3
LEDER CCCC(O)C(CC)CO
IUPAC-namn 2-ethylhexane-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 146.23
Formel vikt 146.1307