Läs mer
2-Ethyl-1,4-benzoquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-1,4-benzoquinone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 136.0524 |