Läs mer
2-Ethyl-1-butanol, 99%
Produktkod. 11480107
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480107 2500 mL 2500ml
11460107 100 mL 100ml
11470107 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21026.0F
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 97-95-0 | C6H14O | 102.18 g/mol
Det används som ett parfymmedel i kosmetikaindustrin. 2-etyl-1-butanol används för syntes av olika farmaceutiska föreningar, såsom nya grenade alkylkarbamater, som fungerar som antikonvulsivt medel. Det är också ett lösningsmedel som används för olika organiska synteser, separationsprocesser och joniska vätskor, och lösningsmedelsblandningar för farmaceutiska tillämpningar. Det används också för att göra penetrerande oljor, korrosionsinhibitorer, mjukgörare och parfymer; som rengöringsmedel för tryckta kretsar; och för att förbättra flödet av färger och lacker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det används som ett parfymmedel i kosmetikaindustrin. 2-etyl-1-butanol används för syntes av olika farmaceutiska föreningar, såsom nya grenade alkylkarbamater, som fungerar som antikonvulsivt medel. Det är också ett lösningsmedel som används för olika organiska synteser, separationsprocesser och joniska vätskor, och lösningsmedelsblandningar för farmaceutiska tillämpningar. Det används också för att göra penetrerande oljor, korrosionsinhibitorer, mjukgörare och parfymer; som rengöringsmedel för tryckta kretsar; och för att förbättra flödet av färger och lacker.
Löslighet Löslig i vatten (4 mg
/ml vid 25 C), alkohol, eter °och de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-95-0
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00004744
InChI-nyckel TZYRSLHNPKPEFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-1-butanol, 1-butanol, 2-ethyl, 2-ethylbutanol, 2-ethylbutyl alcohol, pseudohexyl alcohol, 3-methylolpentane, 2-ethylbutanol-1, ethylbutanol, 3-pentylcarbinol, sec-pentylcarbinol
PubChem CID 7358
IUPAC-namn 2-etylbutan-1-ol
LEDER CCC(CC)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-1-butanol
Smältpunkt -52°C
Densitet 0.831
Kokpunkt 146°C to 148°C
Flampunkt 58°C (136°F)
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1987
Beilstein 1731254
Löslighetsinformation Soluble in water (4mg/ml at 25°C),alcohol,ether,and most organic solvents.
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.