Läs mer
2-Ethyl-1-butanol, Mikromol™
Beskrivning
2-Ethyl-1-butanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-1-Butanol |
| CAS | 97-95-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Ethyl-1-Butanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H14 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O/c1-3-6(4-2)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(CC)CO |
| IUPAC-namn | 2-ethylbutan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.17 |
| Visa mer |