Läs mer
2-Ethyl-1-butene, 97%
Produktkod. 11372487
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372487 25 g 25g
11362487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11553.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 760-21-4 | C6H12 | 84.162 g/mol
2-etyl-1-buten används som mellanprodukt i organisk syntes och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2-etyl-1-buten används som mellanprodukt i organisk syntes och läkemedel.
Löslighet
Löslig i alkohol och metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 760-21-4
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.162
MDL-nummer MFCD00009341
InChI-nyckel RYKZRKKEYSRDNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-1-butene, 3-methylenepentane, pentane, 3-methylene, 2-ethylbut-1-ene, 1-butene, 2-ethyl, unii-o5mh5v756e, 1,1-diethylethene, acmc-1blm9, 1-butene, 2-ethyl-8ci
PubChem CID 12970
IUPAC-namn 3-metylidenpentan
LEDER CCC(=C)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-1-butene
Smältpunkt -132°C
Densitet 0.689
Kokpunkt 63°C to 64°C
Flampunkt −26°C (−14°F)
Brytningsindex 1.396
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1697102
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,and methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 84.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.