Läs mer
2-Etyl-1-hexamin, TRC
Produktkod. 30382134
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30382134 500 g
1 options
Produktkod. 30382134 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE918760500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-1-hexanamine
CAS 104-75-6
Molekylformel C8H19N
Kvantitet 500 g
Synonym 2-Ethyl-hexylamine
InChI formel InChI=1S/C8H19N/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
LEDER Cl.CCCCC(CC)CN
Molekylvikt (g/mol) 129.24