Läs mer
2-Etyl-1-hexanol, 99 %
Produktkod. 11438976
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438976 500 mL 500ml
11448976 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17104.AP
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 104-76-7 | C8H18O | 130,231 g/mol
2-Ethyl-1-hexanol används som smak-, doft- och mjukgörare. Det används för att framställa diestrar bis(2-etylhexyl)ftalat. Den reagerar med salpetersyra och används som en oktanförstärkare. Dess ester, 2-etylhexylester är en komponent av solskyddsmedel oktokrylen. Vidare används det som ett lösningsmedel med låg flyktighet för hartser, animaliska fetter, vaxer, vegetabiliska oljor och petroleumderivat. Utöver detta används det i mjukgörare, dioktylftalat, som används vid tillverkning av polyvinylkloridprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Ethyl-1-hexanol används som smak-, doft- och mjukgörare. Det används för att framställa diestrar bis(2-etylhexyl)ftalat. Den reagerar med salpetersyra och används som en oktanförstärkare. Dess ester, 2-etylhexylester är en komponent av solskyddsmedel oktokrylen. Vidare används det som ett lösningsmedel med låg flyktighet för hartser, animaliska fetter, vaxer, vegetabiliska oljor och petroleumderivat. Utöver detta används det i mjukgörare, dioktylftalat, som används vid tillverkning av polyvinylkloridprodukter.
Löslighet
Blandbar med vanliga organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, alkalier, starka baser och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-76-7
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.231
MDL-nummer MFCD00004746
InChI-nyckel YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexanol, 2-ethyl-1-hexanol, 1-hexanol, 2-ethyl, 2-ethylhexyl alcohol, ethylhexanol, alcohol, 2-ethylhexyl, xi-2-ethyl-1-hexanol, 2-aethylhexanol german, ethylhexanol, 2, fema no. 3151
PubChem CID 7720
ChEBI CHEBI:16011
IUPAC-namn 2-etylhexan-1-ol
LEDER CCCCC(CC)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-1-hexanol
Smältpunkt -76 °C
Densitet 0.833
Kokpunkt 183 °C till 186 °C
Flampunkt 77 °C (171 °F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 500 mL
Beilstein 1719280
Merck Index 14,3808
Löslighetsinformation Blandbar med vanliga organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 130.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Ethyl-1-hexanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-ethylhexanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.