Läs mer
2-Etyl-1-hexanol, 99 %
Beskrivning
2-Ethyl-1-hexanol används som smak-, doft- och mjukgörare. Det används för att framställa diestrar bis(2-etylhexyl)ftalat. Den reagerar med salpetersyra och används som en oktanförstärkare. Dess ester, 2-etylhexylester är en komponent av solskyddsmedel oktokrylen. Vidare används det som ett lösningsmedel med låg flyktighet för hartser, animaliska fetter, vaxer, vegetabiliska oljor och petroleumderivat. Utöver detta används det i mjukgörare, dioktylftalat, som används vid tillverkning av polyvinylkloridprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-Ethyl-1-hexanol används som smak-, doft- och mjukgörare. Det används för att framställa diestrar bis(2-etylhexyl)ftalat. Den reagerar med salpetersyra och används som en oktanförstärkare. Dess ester, 2-etylhexylester är en komponent av solskyddsmedel oktokrylen. Vidare används det som ett lösningsmedel med låg flyktighet för hartser, animaliska fetter, vaxer, vegetabiliska oljor och petroleumderivat. Utöver detta används det i mjukgörare, dioktylftalat, som används vid tillverkning av polyvinylkloridprodukter.
Löslighet
Blandbar med vanliga organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, alkalier, starka baser och starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-1-hexanol |
| Smältpunkt | -76 °C |
| Densitet | 0.833 |
| Kokpunkt | 183 °C till 186 °C |
| Flampunkt | 77 °C (171 °F) |
| Odör | Mild |
| Brytningsindex | 1.431 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| Beilstein | 1719280 |
| Merck Index | 14,3808 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2-Ethyl-1-hexanol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylhexanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.