Läs mer
2-Etyl-1-hexanol, 99 %
Produktkod. 10063803 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10063803 25 L Metall trumma 25 L
10102580 1 L Glasflaska 1 L
10488450 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10063803 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118530250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4495.00 SEK
    3946.65 SEK / 25 L
    Save 548.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 104-76-7 | C8H18O | 130,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-76-7
MDL-nummer MFCD00004746
InChI-nyckel YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexanol, 2-ethyl-1-hexanol, 1-hexanol, 2-ethyl, 2-ethylhexyl alcohol, ethylhexanol, alcohol, 2-ethylhexyl, xi-2-ethyl-1-hexanol, 2-aethylhexanol german, ethylhexanol, 2, fema no. 3151
PubChem CID 7720
ChEBI CHEBI:16011
IUPAC-namn 2-etylhexan-1-ol
LEDER CCCCC(CC)CO
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-1-hexanol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -76,0 °C
Densitet 0.8330g/mL, 0.833
Kokpunkt 184,0 °C
Flampunkt 77 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Metall trumma
Molekylformel C8H18O
Linjär formel CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
Brytningsindex 1,4300 till 1,4330
Kvantitet 25 L
Merck Index 15, 3863
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i många organiska lösningsmedel, inklusive etylalkohol och etyleter
Molekylvikt (g/mol) 130.23
Viskositet 10 mPa (20 °C)
Formel vikt 130.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.