missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Ethyl-1-hexanol-d17, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-1-hexanol-d17 |
| CAS | 202480-75-9 |
| Molekylformel | C8 2H17 H O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Hexan-1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d12-ol, 2-(ethyl-d5)- (9CI, ACI), 2-(Ethyl-d5)-1-hexan-1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d12-ol (ACI), (±)-2-Ethylhexyl-d17 Alcohol, 2-Ethyl-1-hexanol-d17, 2-Ethyl-1-hexanol-D17 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecadeuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)hexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.33 |
| Formel vikt | 147.2425 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?