Läs mer
2-Etyl-1-hexanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312367
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30312367 100 mg
1 options
Produktkod. 30312367 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC13340200100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-1-Hexanol
CAS 104-76-7
Analyt- eller komponentnamn 2-Ethyl-1-Hexanol
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C8 H18 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
LEDER CCCCC(CC)CO
IUPAC-namn 2-etylhexan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 130.23
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 130,1358 g/mol