Läs mer
2-Ethyl-1-hexanol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -76°C |
| Densitet | 0.832 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 184°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00004746 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Synonym | 2-Ethyl-1-hexanol, Isocotyl alcohol, Isooctanol, 2-Ethyl-1-hexanol |