Läs mer
2-Etyl-1-hexanol, TRC
Product Code. 30378633
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
Product Code. Kvantitet
30378633 5 g
1 options
Product Code. 30378633 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE9187555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Ethyl-1-Hexanol
CAS 104-76-7
Molekylformel C8 H18 O
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Ethyl-1-hexanol, 1-Hexanol, 2-ethyl-, 2-Ethyl-1-hexanol, (±)-2-Ethyl-1-hexanol, 2-Ethyl-1-hexyl alcohol, 2-Ethylhexanol, 2-Ethylhexyl alcohol, Conol 10WS, Ethylhexanol, G 301, Guerbet C8, NSC 9300
InChI formel InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
LEDER CCCCC(CC)CO
IUPAC-namn 2-etylhexan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 130.23
Formel vikt 130.1358