Läs mer
2-Ethyl-1-indanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-1-indanone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O/c1-2-8-7-9-5-3-4-6-10(9)11(8)12/h3-6,8H,2,7H2,1H3 |
| Formel vikt | 160.0888 |