missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Ethyl-1-nonanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-1-nonanol |
| CAS | 54322-29-1 |
| Molekylformel | C11 H24 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Ethylnonan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O/c1-3-5-6-7-8-9-11(4-2)10-12/h11-12H,3-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCC(CC)CO |
| IUPAC-namn | 2-ethylnonan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.308 |
| Formel vikt | 172.183 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?