missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Ethyl-2,5-dihydro-4-hydroxy-3-methyl-5-oxo-2-furancarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-2,5-dihydro-4-hydroxy-3-methyl-5-oxo-2-furancarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 112026-00-3 |
| Molekylformel | C9H12O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl 2-Ethyl-4-hydroxy-3-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O5/c1-4-9(8(12)13-3)5(2)6(10)7(11)14-9/h10H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC1(OC(=O)C(=C1C)O)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-ethyl-4-hydroxy-3-methyl-5-oxofuran-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.19 |
| Formel vikt | 200.0685 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?