missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Ethyl-2-hexenol (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethyl-2-hexenol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6,9H,3-5,7H2,1-2H3/b8-6- |
| Formel vikt | 128.1201 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?